2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
PC302181-1G
PC302181-5G
APOSPC302181-1GEA
112
EUR
APOSPC302181-1G
APOSPC302181-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula:
C₁₀H₈F₃NO MW: 215,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18399826 Núm. CAS: 1261683-78-6 |