3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302182-5G PC302182-1G
APOSPC302182-5GEA 58 EUR
APOSPC302182-5G APOSPC302182-1G
3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid 97%
3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116052
Núm. CAS: 134672-70-1