3,6-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302186-25G
PC302186-5G
PC302186-1G
APOSPC302186-25GEA
400
EUR
APOSPC302186-25G
APOSPC302186-5G
APOSPC302186-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde
Formula:
C₇H₃Cl₂FO Pto. de fusión: 60…63 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09025381 Núm. CAS: 916420-61-6 |