Ácido 3,6-dicloro-2-fluorobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2,5-dicloro-6-fluorobenzoico
PC302187-25G PC302187-5G PC302187-1G
APOSPC302187-25GEA 405 EUR
APOSPC302187-25G APOSPC302187-5G APOSPC302187-1G
Ácido 3,6-dicloro-2-fluorobenzoico 98%
Ácido 3,6-dicloro-2-fluorobenzoico
Formula: C₇H₃Cl₂FO₂
Pto. de fusión: 150…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025382
Núm. CAS: 916420-62-7