3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302192-1G PC302192-5G PC302192-10G
APOSPC302192-1GEA 126 EUR
APOSPC302192-1G APOSPC302192-5G APOSPC302192-10G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄ClF₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519322
Núm. CAS: 126538-85-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III