3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%

Proveedor: Apollo Scientific

PC302193-1G PC302193-5G
APOSPC302193-1GEA 261 EUR
APOSPC302193-1G APOSPC302193-5G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄ClF₄N
MW: 213,56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519381
Núm. CAS: 1092461-38-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR