3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302194-1G PC302194-5G PC302194-10G
APOSPC302194-1GEA 148 EUR
APOSPC302194-1G APOSPC302194-5G APOSPC302194-10G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₂ClF₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519382
Núm. CAS: 186517-00-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III