Ácido (3-cloro-4-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302195-1G PC302195-5G PC302195-10G
APOSPC302195-1GEA 121 EUR
APOSPC302195-1G APOSPC302195-5G APOSPC302195-10G
Ácido (3-cloro-4-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Ácido (3-cloro-4-(trifluorometil)fenil)acético
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 1000568-54-6