Ácido (3-cloro-5-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302198-1G
PC302198-5G
PC302198-10G
APOSPC302198-1GEA
0
EUR
APOSPC302198-1G
APOSPC302198-5G
APOSPC302198-10G
Ácido (3-cloro-5-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Ácido (3-cloro-5-(trifluorometil)fenil)acético
Formula:
C₉H₆ClF₃O₂ Pto. de fusión: 125…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115851 Núm. CAS: 886496-99-7 |