3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302203-1G PC302203-5G PC302203-25G
APOSPC302203-1GEA 81.2 EUR
APOSPC302203-1G APOSPC302203-5G APOSPC302203-25G
3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₆F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201030
Núm. CAS: 1373921-01-7