4-Chloro-2-fluoro-3-methoxycinnamic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxycinnamic acid
PC302206-1G
PC302206-5G
APOSPC302206-1GEA
81.2
EUR
APOSPC302206-1G
APOSPC302206-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxycinnamic acid 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxycinnamic acid
Formula:
C₁₀H₈ClFO₃ MW: 230,62 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19687212 Núm. CAS: 1353001-74-7 |