4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302207-1G PC302207-5G
APOSPC302207-1GEA 161 EUR
APOSPC302207-1G APOSPC302207-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₇ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18393827
Núm. CAS: 916210-69-0