4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid
PC302209-1G PC302209-5G
APOSPC302209-1GEA 116 EUR
APOSPC302209-1G APOSPC302209-5G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid
Formula: C₁₁H₁₀ClFO₃
MW: 244,65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19687219
Núm. CAS: 1324063-26-4