4-Ethoxy-3,5-difluorophenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302212-1G
PC302212-5G
APOSPC302212-1GEA
105
EUR
APOSPC302212-1G
APOSPC302212-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorophenol 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorophenol
Formula:
C₈H₈F₂O₂ MW: 174,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09258694 Núm. CAS: 1017779-45-1 |