3,5-Dimetil-4-fluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-3,5-xilidina
PC302214-1G PC302214-5G PC302214-10G PC302214-25G
APOSPC302214-1GEA 71.2 EUR
APOSPC302214-1G APOSPC302214-5G APOSPC302214-10G APOSPC302214-25G
3,5-Dimetil-4-fluoroanilina 98%
3,5-Dimetil-4-fluoroanilina
Formula: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Pto. de fusión: 30…32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832247
Núm. CAS: 1840-27-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III