4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302218-5G PC302218-1G
APOSPC302218-5GEA 503 EUR
APOSPC302218-5G APOSPC302218-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06212984
Núm. CAS: 743408-04-0
UN: 2735
ADR: 8,III