2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302220-5G PC302220-10G
APOSPC302220-5GEA 540 EUR
APOSPC302220-5G APOSPC302220-10G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄Cl₂F₃N
Pto. de fusión: 43…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832277
Núm. CAS: 1017777-92-2