(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302221-1G PC302221-5G
APOSPC302221-1GEA 136 EUR
APOSPC302221-1G APOSPC302221-5G
(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Formula: C₉H₄Cl₂F₃N
Pto. de fusión: 49…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832275
Núm. CAS: 1017777-89-7