2,4-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302223-1G PC302223-5G PC302223-10G
APOSPC302223-1GEA 219 EUR
APOSPC302223-1G APOSPC302223-5G APOSPC302223-10G
2,4-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₁H₆F₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06205287
Núm. CAS: 773129-10-5