2'-Cloro-3'-(trifluorometil)acetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302226-5G PC302226-1G
APOSPC302226-5GEA 241 EUR
APOSPC302226-5G APOSPC302226-1G
2'-Cloro-3'-(trifluorometil)acetofenona 97%
2'-Cloro-3'-(trifluorometil)acetofenona
Formula: C₉H₆ClF₃O
MW: 222.59 g/mol
Pto. Ebullición: 90…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832253
Núm. CAS: 129322-82-3