2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302227-1G PC302227-5G PC302227-10G
APOSPC302227-1GEA 21.9 EUR
APOSPC302227-1G APOSPC302227-5G APOSPC302227-10G
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₆BrClF₂O
MW: 271,49 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832368
Núm. CAS: 1017779-54-2
UN: 3265
ADR: 8,II