2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302228-1G
PC302228-5G
PC302228-10G
APOSPC302228-1GEA
422
EUR
APOSPC302228-1G
APOSPC302228-5G
APOSPC302228-10G
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formula:
C₇H₄ClF₅OS Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22988924 Núm. CAS: 1431329-76-8 |