2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC302229-1G
PC302229-5G
PC302229-10G
APOSPC302229-1GEA
348
EUR
APOSPC302229-1G
APOSPC302229-5G
APOSPC302229-10G
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formula:
C₇H₄ClF₅O₂S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22988931 Núm. CAS: 1431329-70-2 |