2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302230-1G PC302230-5G PC302230-10G PC302230-25G PC302230-100G
APOSPC302230-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302230-1G APOSPC302230-5G APOSPC302230-10G APOSPC302230-25G APOSPC302230-100G
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779302
Núm. CAS: 1261673-70-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III