Ácido 2-cloro-6-(trifluorometil)benzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 6-cloro-α-α-α-trifluoro-o-toluico
PC302231-5G PC302231-1G PC302231-10G
APOSPC302231-5GEA 63.8 EUR
APOSPC302231-5G APOSPC302231-1G APOSPC302231-10G
Ácido 2-cloro-6-(trifluorometil)benzoico 98%
Ácido 2-cloro-6-(trifluorometil)benzoico
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,57 g/mol
Pto. de fusión: 124…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06208254
Núm. CAS: 2376-00-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III