2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC302232-5G
PC302232-10G
PC302232-1G
APOSPC302232-5GEA
130
EUR
APOSPC302232-5G
APOSPC302232-10G
APOSPC302232-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formula:
C₈H₆ClFO₂ Pto. de fusión: 105…106 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115941 Núm. CAS: 149949-29-1 |