2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302233-25G PC302233-5G PC302233-1G
APOSPC302233-25GEA 737 EUR
APOSPC302233-25G APOSPC302233-5G APOSPC302233-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₆ClFO₃
MW: 204,59 g/mol
Pto. de fusión: 126…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115942
Núm. CAS: 886499-40-7