2-Ethoxy-3,5-difluoroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302235-1G PC302235-5G PC302235-10G
APOSPC302235-1GEA 116 EUR
APOSPC302235-1G APOSPC302235-5G APOSPC302235-10G
2-Ethoxy-3,5-difluoroaniline 98%
2-Ethoxy-3,5-difluoroaniline
Formula: C₈H₉F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258714
Núm. CAS: 1017779-76-8