2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302240-1G PC302240-5G PC302240-10G
APOSPC302240-1GEA 143 EUR
APOSPC302240-1G APOSPC302240-5G APOSPC302240-10G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃ClF₄O₂
MW: 242,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652499
UN: 3265
ADR: 8,III