2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302241-1G PC302241-10G
APOSPC302241-1GEA 87 EUR
APOSPC302241-1G APOSPC302241-10G
2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₁₀H₅F₇O
MW: 274,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258676
Núm. CAS: 1017778-58-3