2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302243-1G PC302243-5G
APOSPC302243-1GEA 212 EUR
APOSPC302243-1G APOSPC302243-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₅ClF₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19687193
Núm. CAS: 1323966-18-2