2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC302244-1G PC302244-5G
APOSPC302244-1GEA 87 EUR
APOSPC302244-1G APOSPC302244-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₈F₄O
MW: 208,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19687197
Núm. CAS: 1323966-16-0