2-Metoxi-3-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302248-1G PC302248-5G PC302248-25G
APOSPC302248-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302248-1G APOSPC302248-5G APOSPC302248-25G
2-Metoxi-3-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 97%
2-Metoxi-3-(trifluorometil)fenilacetonitrilo
Formula: C₁₀H₈F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832316
Núm. CAS: 1017778-81-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III