2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302249-10G PC302249-5G PC302249-1G
APOSPC302249-10GEA 0 EUR
APOSPC302249-10G APOSPC302249-5G APOSPC302249-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115968
Núm. CAS: 886500-25-0