2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302251-1G PC302251-5G PC302251-10G
APOSPC302251-1GEA 159 EUR
APOSPC302251-1G APOSPC302251-5G APOSPC302251-10G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213016
Núm. CAS: 771581-99-8
UN: 2735
ADR: 8,III