2-Metoxi-4-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302252-1G PC302252-5G PC302252-10G
APOSPC302252-1GEA 159 EUR
APOSPC302252-1G APOSPC302252-5G APOSPC302252-10G
2-Metoxi-4-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 97%
2-Metoxi-4-(trifluorometil)fenilacetonitrilo
Formula: C₁₀H₈F₃NO
Pto. de fusión: 75…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832352
Núm. CAS: 1017779-20-2