2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC302253-1G
PC302253-5G
PC302253-25G
APOSPC302253-1GEA
94.4
EUR
APOSPC302253-1G
APOSPC302253-5G
APOSPC302253-25G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)aniline
Formula:
C₉H₇F₆NO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11519320 Núm. CAS: 1092460-74-6 |