2-Metoxi-6-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302259-1G PC302259-5G PC302259-10G
APOSPC302259-1GEA 148 EUR
APOSPC302259-1G APOSPC302259-5G APOSPC302259-10G
2-Metoxi-6-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
2-Metoxi-6-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula: C₉H₈BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832326
Núm. CAS: 1017779-04-2