2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC302261-1G
PC302261-5G
APOSPC302261-1GEA
105
EUR
APOSPC302261-1G
APOSPC302261-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula:
C₉H₁₀F₃N MW: 189,18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06213551 Núm. CAS: 771572-43-1 UN: 2735 ADR: 8,III |