2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302262-1G PC302262-5G PC302262-25G
APOSPC302262-1GEA 21.9 EUR
APOSPC302262-1G APOSPC302262-5G APOSPC302262-25G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₈H₇F₃O
MW: 176.14 g/mol
Pto. de fusión: 45…48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832280
Núm. CAS: 934180-47-9
UN: 3261
ADR: 8 III