Ácido 3-(3-fluoro-4-metilfenil)propionico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302264-1G PC302264-5G PC302264-10G
APOSPC302264-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302264-1G APOSPC302264-5G APOSPC302264-10G
Ácido 3-(3-fluoro-4-metilfenil)propionico 97%
Ácido 3-(3-fluoro-4-metilfenil)propionico
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
MW: 182.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025364
Núm. CAS: 881189-62-4