Ácido 3-(4-fluoro-3-metilfenil)propionico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302266-1G PC302266-5G PC302266-10G PC302266-25G
APOSPC302266-1GEA 72.5 EUR
APOSPC302266-1G APOSPC302266-5G APOSPC302266-10G APOSPC302266-25G
Ácido 3-(4-fluoro-3-metilfenil)propionico 98%
Ácido 3-(4-fluoro-3-metilfenil)propionico
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Pto. de fusión: 64…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025393
Núm. CAS: 881189-64-6