Aldehído 3,4-difluoro-5-metilbenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,5-Difluoro-m-tolualdehído, 3,4-Difluoro-5-tolualdehído
PC302269-1G
APOSPC302269-1GEA 197 EUR
APOSPC302269-1G
Aldehído 3,4-difluoro-5-metilbenzoico
Aldehído 3,4-difluoro-5-metilbenzoico
Formula: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832333
Núm. CAS: 1017778-64-1