Aldehído 3,5-difluoro-2-metilbenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Difluoro-2-tolualdehído, 3,5-Difluoro-o-tolualdehído
PC302271-1G PC302271-5G PC302271-10G
APOSPC302271-1GEA 150 EUR
APOSPC302271-1G APOSPC302271-5G APOSPC302271-10G
Aldehído 3,5-difluoro-2-metilbenzoico 98%
Aldehído 3,5-difluoro-2-metilbenzoico
Formula: C₈H₆F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832335
Núm. CAS: 1017778-68-5