3,5-Difluoro-o-toluic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid
PC302272-1G PC302272-5G PC302272-10G
APOSPC302272-1GEA 128 EUR
APOSPC302272-1G APOSPC302272-5G APOSPC302272-10G
3,5-Difluoro-o-toluic acid 98%
3,5-Difluoro-o-toluic acid
Formula: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832334
Núm. CAS: 1003710-06-2