3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302282-1G PC302282-5G
APOSPC302282-1GEA 145 EUR
APOSPC302282-1G APOSPC302282-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₇BrF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519380
Núm. CAS: 1092461-37-4
UN: 2735
ADR: 8,III