3-Cloro-5-(trifluorometoxi)anilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302289-1G PC302289-5G PC302289-250MG
APOSPC302289-1GEA 94.4 EUR
APOSPC302289-1G APOSPC302289-5G APOSPC302289-250MG
3-Cloro-5-(trifluorometoxi)anilina 98%
3-Cloro-5-(trifluorometoxi)anilina
Formula: C₇H₅ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832245
Núm. CAS: 151276-13-0