3-Cloro-5-(trifluorometil)benzaldehído 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC302290-25G PC302290-1G
APOSPC302290-25GEA 202 EUR
APOSPC302290-25G APOSPC302290-1G
3-Cloro-5-(trifluorometil)benzaldehído 97%
3-Cloro-5-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₄ClF₃O
MW: 208.57
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115845
Núm. CAS: 477535-43-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR