3-Cloro-5-fluoro-4-metoxifenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302293-1G PC302293-5G PC302293-10G
APOSPC302293-1GEA 136 EUR
APOSPC302293-1G APOSPC302293-5G APOSPC302293-10G
3-Cloro-5-fluoro-4-metoxifenol 97%
3-Cloro-5-fluoro-4-metoxifenol
Formula: C₇H₆ClFO₂
MW: 176.57 g/mol
Pto. de fusión: 62…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832264
Núm. CAS: 1017777-55-7