3-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302295-5G PC302295-10G PC302295-1G
APOSPC302295-5GEA 92.8 EUR
APOSPC302295-5G APOSPC302295-10G APOSPC302295-1G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde 95%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Formula: C₉H₈F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519366
Núm. CAS: 1028263-18-4